Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 235,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 431,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 755,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
235,00 zł
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99%
form
crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- to agglomerate the vimentin and keratin intermediate filament network of K562cells
- in the preparation and characterization of soft culture substrate
- in hydrogel synthesis
- for determination of protein by sodium dodecyl sulphate-polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) electrophoresis
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for electrophoresis, ≥99% | description purum, ≥98.0% (GC) | description Molecular Biology, ≥99% (HPLC) | description analytical standard |
| form crystals | form - | form crystals | form - |
| suitability suitable for electrophoresis | suitability - | suitability - | suitability - |
| technique(s) electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| vapor pressure 0.03 mmHg ( 40 °C) | vapor pressure 0.03 mmHg ( 40 °C) | vapor pressure 0.03 mmHg ( 40 °C) | vapor pressure 0.03 mmHg ( 40 °C) |
| mp 82-86 °C (lit.) | mp 81-87 °C, 82-86 °C (lit.) | mp 82-86 °C (lit.) | mp 82-86 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrylamide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Narządy docelowe
Peripheral nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
280.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
138 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-06-1
79-06-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?