Przejdź do
A8973
2-Arachidonyl glycerol
≥98% (HPLC), Endogenous cannabinoid receptor agonist, solution
Synonim(y):
(all-Z)-5,8,11,14-Eicosatetraenoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester, 2-AG, 2-Arachidonoylglycerol, 2-Monoarachidonoylglycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H38O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
378.55
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
eCl@ss:
32150312
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solution
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Arachidonyl glycerol, ~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
description
9:1 mixture of 2-AG and 1-AG
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solution
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentration
~10 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(CO)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)CO
InChI
1S/C23H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(26)27-22(20-24)21-25/h6-7,9-10,12-13,15-16,22,24-25H,2-5,8,11,14,17-21H2,1H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
RCRCTBLIHCHWDZ-DOFZRALJSA-N
Gene Information
human ... FAAH(2166)
rat ... Cnr1(25248), Cnr2(57302)
Biochem/physiol Actions
Endogenous cannabinoid receptor agonist.
Physical form
acetonitrile solution
Disclaimer
Air sensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
870450OA9719H1911
2-AG Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
870450O
2-AG
description
~10 mg/mL, ≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥97% (HPLC), oil
description
≥98%, ethanol solution
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98%
form
solution
form
liquid
form
oil
form
ethanol solution
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... FAAH(2166)
rat ... Cnr1(25248), Cnr2(57302)
Gene Information
-
Gene Information
mouse ... Cnr1(12801), Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Gene Information
-
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)