Przejdź do
A9202
Angiotensin Fragment 1-7 acetate salt hydrate
≥90% (HPLC), powder, RAS heptapeptide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C41H62N12O11 · xC2H4O2 · yH2O
Masa cząsteczkowa:
899.00 (anhydrous free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Angiotensin Fragment 1-7 acetate salt hydrate, ≥90% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)N3CCCC3C(O)=O
InChI
1S/C41H62N12O11/c1-5-22(4)33(38(61)50-29(17-24-19-45-20-47-24)39(62)53-15-7-9-30(53)40(63)64)52-36(59)28(16-23-10-12-25(54)13-11-23)49-37(60)32(21(2)3)51-35(58)27(8-6-14-46-41(43)44)48-34(57)26(42)18-31(55)56/h10-13,19-22,26-30,32-33,54H,5-9,14-18,42H2,1-4H3,(H,45,47)(H,48,57)(H,49,60)(H,50,61)(H,51,58)(H,52,59)(H,55,56)(H,63,64)(H4,43,44,46)
InChI key
PVHLMTREZMEJCG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... AGT(183)
Application
Angiotensin Fragment 1-7 acetate salt hydrate has been used:
  • to evaluate its effects on a rat model of ventilator-induced diaphragmatic dysfunction (VIDD) with neuromuscular blocking agent infusion
  • to unilaterally inject into the lateral preoptic area (LPA) to study its effects on intravesical pressure, arterial pressure, heart rate, and renal conductance in the female rats
  • to study its association with influenza A virus (IAV) infection
Biochem/physiol Actions
Angiotensin fragment 1-7 is a biologically active heptapeptide of the renin-angiotensin system (RAS). It is associated with anti-inflammatory and anti-fibrotic effects in many inflammatory diseases such as asthma, dyslipidemia, renal injury, arthritis, and lung fibrosis. Angiotensin fragment 1-7 acts as a pro-resolving mediator and induces resolution of inflammation via Mas receptor (MasR). It is responsible for relaxation in several vascular beds. Angiotensin fragment 1-7 has a dual action of an angiotensin II type 1 (AT1) receptor agonist and antagonist depending on the presence of angiotensin II. It also serves as a substrate for angiotensin-converting enzyme (ACE). Sometimes, angiotensin fragment 1-7 prevents ACE activity leading to decreased angiotensin II generation and improved bradykinin-induced vasodilatation.
Other Notes
Lyophilized from 0.5% acetic acid
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A9650A952510385
description
≥90% (HPLC), powder
description
≥90% (HPLC), powder, suitable for mammalian cell culture
description
≥93% (HPLC), powder
description
≥98% (HPCE)
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥98% (HPCE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... AGT(183)
Gene Information
human ... AGT(183)
Gene Information
human ... AGT(183)
Gene Information
-
UniProt accession no.
P01019
UniProt accession no.
P01019
UniProt accession no.
P01019
UniProt accession no.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. For how long can Angiotensin 1-7 (A9202) be stored at -20?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It contains a recommended retest date of approximately 5 years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.