Przejdź do
A9232
AMI-1 sodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
7,7′-Carbonylbis(azanediyl)bis(4-hydroxynaphthalene-2-sulfonic acid) sodium salt hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
2065,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H16N2O9S2 · xNa+ · yH2O
Masa cząsteczkowa:
504.49 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated, protect from light
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
purple
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
AMI-1 inhibits arginine, but not lysine, methyltransferase activity in vitro, while not interacting with S-adenosyl methionine (AdoMet), unlike most methyltransferase inhibitors which compete for the AdoMet binding site.
Protein arginine N-methyltransferases (PRMTs) are involved in post-translational modification implicated in protein trafficking, signal transduction, and transcriptional regulation. AMI-1 does not inhibit lysine methyltransferase activity and does not interact with S-adenosylmethionine (AdoMet), unlike most methyltransferase inhibitors which compete for the AdoMet binding site. AMI-1 can modulate nuclear receptor-regulated transcription from estrogen and androgen response elements; and is a HIV-1 reverse transcriptase inhibitor. AMI-1 is a potent antagonist of NADPH-oxidase-derived superoxide production, but acts as a direct antioxidant rather than indirectly through methyltransferase inhibition.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1565SML0949SML1410
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)