Przejdź do
SML1565
A-196
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Cyclopentyl-(6,7-dichloro-4-pyridin-4-yl-phthalazin-1-yl)-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
544,00 zł
462,40 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16Cl2N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171501
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
462,40 zł
Cena katalogowa544,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to light brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C=C(C(C2=CC=NC=C2)=NN=C3NC4CCCC4)C3=C1
InChI
1S/C18H16Cl2N4/c19-15-9-13-14(10-16(15)20)18(22-12-3-1-2-4-12)24-23-17(13)11-5-7-21-8-6-11/h5-10,12H,1-4H2,(H,22,24)
InChI key
ABGOSOMRWSYAOB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
A-196 is a potent and selective chemical inhibitor of SUV420H1 and SUV420H2 that inhibits the di- and trimethylation of H4K20me in multiple cell lines. For full characterization details, please visit the A-196 probe summary on the Structural Genomics Consortium (SGC) website.
SGC2043 is the negative control for the active probe, A-196. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
A-196 is a potent and selective chemical inhibitor of SUV420H1 and SUV420H2.
Features and Benefits
A-196 is an epigenetic chemical probe available through a partnership with the Structural Genomics Consortium (SGC). To learn more and view other SGC epigenetic probes, visit sigma.com/SGC.
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1410SML0959SML0992
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to light brown
color
white to beige
color
, white to light yellow to light gray
color
white to beige
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)