Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 x 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 767,00 zł |
Informacje o tej pozycji
767,00 zł
biological source
yeast
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
shelf life
2 yr
storage condition
protect from light
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
- jako wstrzyknięcie dootrzewnowe w leczeniu zakażenia Aspergillus fumigatus u myszy
- jako składnik pożywki aspiracyjnej do hodowli jajników owiec merynosów chińskich
- jako składnik pożywki transportowej podczas pobierania ciał jamistych koni
- jako dodatek do pożywki RPMI do hodowli linii komórkowej 55-6 hybrydoma mysich komórek B
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 250 μg/mL in deionized water, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 1 mg/mL in deionized water, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 250 μg/mL in deionized water, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C |
| biological source yeast | biological source microbial | biological source yeast | biological source - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?