Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 x 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 227,00 zł |
Informacje o tej pozycji
227,00 zł
biological source
yeast
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
shelf life
2 yr
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Application
- Jako dodatek w różnych rodzajach pożywek do hodowli komórkowych.
- Jako składnik sterylnego roztworu soli fizjologicznej z buforem fosforanowym (PBS), aby zapobiec zanieczyszczeniu tkanek fibroblastów więzadeł przyzębia (PDLF), które są izolowane i hodowane w eksperymentach.
- Jako składnik roztworu do przechowywania segmentów tchawicy pobranych do późniejszych badań eksperymentalnych.
Biochem/physiol Actions
Spektrum przeciwdrobnoustrojowe: Obejmuje bakterie Gram-ujemne, Gram-dodatnie, grzyby i drożdże.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description with 10,000 units penicillin, 10 mg streptomycin and 25 μg amphotericin B per mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 250 μg/mL in deionized water, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form suspension | form liquid | form liquid |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| biological source yeast | biological source - | biological source yeast | biological source yeast |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility 0.1 μm filtered | sterility 0.2 μm filtered | sterility 0.2 μm filtered |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?