Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 x 5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1160,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1160,00 zł
biological source
microbial
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
product line
BioReagent
form
liquid
shelf life
2 yr
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
- Roztwór gentamycyny jest stosowany jako składnik antybiotyku w hodowli komórek eukariotycznych i bakterii.
- Siarczan gentamycyny jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania, stosowanym jako czynnik selekcyjny (gen oporności na gentamycynę) w zastosowaniach biologii molekularnej i hodowli komórkowej.
- Gentamycyny w wodzie dejonizowanej i jest zalecany do stosowania w hodowli komórek eukariotycznych w objętości 1 mililitra na litr.
- Roztwór siarczanu gentamycyny jest stosowany jako składnik różnych rodzajów podłoży hodowlanych.
Biochem/physiol Actions
Spektrum przeciwbakteryjne: Obejmuje bakterie Gram-ujemne i Gram-dodatnie, w tym szczepy oporne na tetracyklinę, chloramfenikol, kanamycynę i kolistynę, w szczególności szczepy Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus i Streptococcus.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL in deionized water, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 250 μg/mL in deionized water, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 50 mg/mL in H2O, 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture | description 0.2 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent | product line BioReagent |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C |
| biological source microbial | biological source yeast | biological source - | biological source yeast |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Temperatura zapłonu (°F)
Not applicable
Temperatura zapłonu (°C)
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.



