Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Axygen Inc HS-300, Corning
Material:
aluminum
Sterility:
non-sterile
3190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum
sterility
non-sterile
feature
piercable
manufacturer/tradename
Axygen Inc HS-300, Corning
General description
- Folie termozgrzewalneAxygen® PlateMax® są przeznaczone do zastosowań od PCR i Real-Time PCR po ELISA i hodowlę komórkową.
- Wykonane z aluminium do użytku w szerokim zakresie temperatur.
- Materiał aluminiowy zapewnia szczelne zamknięcie mikropłytek wielodołkowych w szerokim zakresie temperatur i odczynników.
- Uszczelnienie podczas procesu termocyklingu w połączeniu z matami kompresyjnymi AxygenIdealne do próbek wrażliwych na światło.
- Kompatybilny z półautomatycznym uszczelniaczem płytek Axygen® PlateMax® (HS-1120, HS-1230).
Legal Information
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
PlateMax is a registered trademark of Axygen, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pierceable, aluminum, 100 films/unit, 5 units/case | description peelable, 100 films/unit, 5 units/case | description - | description - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc HS-300 | manufacturer/tradename Axygen Inc HS-200, Corning | manufacturer/tradename Axygen Inc, Corning | manufacturer/tradename Corning, Axygen Inc |
| material aluminum | material - | material - | material - |
| feature piercable | feature - | feature - | feature - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?