Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócMateriały
conical bottom white polypropylene wells
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
Axygen Inc PCR-384-W
Corning
opakowanie
pkg of 5x10plates/cs
maksymalna pojemność
40 μL
rozmiar
384 wells
pojemność robocza
40 μL
przydatność
suitable for PCR
typ wiązania
non-treated surface
Informacje prawne
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?