Przejdź do
B20221
Mieszanka kolagenaza-DNaza I
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32040503
Specific activity:
(Collagenase (FALGPA assay) 1.0-5.0 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648)), (Deoxyribonuclease I activity: 200-2000 Kunitz units/ml in 10 ml HBSS (#H6648))
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
(Collagenase (FALGPA assay) 1.0-5.0 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648)), (Deoxyribonuclease I activity: 200-2000 Kunitz units/ml in 10 ml HBSS (#H6648))
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Mieszanka kolagenazy i DNAzy I jest koktajlem enzymów do dysocjacji tkanek w celu izolacji komórek. Proces dysocjacji tkanek polega na uwolnieniu funkcjonalnych i żywotnych komórek z tkanek zwierzęcych, przy minimalnym wpływie na żywotność komórek. Głównym odczynnikiem stosowanym w procesie dysocjacji tkanek jest kolagenaza. Kolagenazy to enzymy, które rozkładają natywny kolagen utrzymujący tkanki zwierzęce razem. Drugim enzymem znajdującym się w naszej mieszance jest deoksyrybonukleaza I (DNaza I). DNaza I jest endonukleazą z rodziny DNaz, której szczególną rolą jest degradacja DNA. DNaza I jest jedną z najlepiej scharakteryzowanych endonukleaz pochodzenia ssaczego. Podczas dysocjacji tkanki, części komórek są lizowane, co powoduje uwolnienie DNA. Monomolekularne DNA może powodować zlepianie się komórek, więc dodanie DNazy I do naszej mieszanki prowadzi do degradacji tego pozakomórkowego DNA, unikając w ten sposób utraty komórek z powodu niepożądanego zlepiania się.
Biochem/physiol Actions
Kolagenaza: Skuteczne uwolnienie komórek z tkanki wymaga działania enzymów kolagenazy. Kolagenaza jest aktywowana przez cztery gramy wapnia (Ca2+) na mol enzymu. Optymalne pH wynosi 6,3-8,8. Enzym ten jest zwykle stosowany do trawienia składników łącznych w próbkach tkanek w celu uwolnienia poszczególnych komórek. Leczenie kolagenazą może spowodować śmierć niektórych komórek. Zazwyczaj do trawienia stosuje się stężenia od 0,1 do 5 mg/ml. Czas trwania reakcji waha się od 15 minut do kilku godzin i zapewnia zadowalającą dysocjację komórek bez powodowania zbyt dużej ich śmierci. DNaza: DNaza I jest endonukleazą, która działa na wiązania fosfodiestrowe przylegające do pirymidyn w celu wytworzenia polinukleotydów z końcowymi 5′-fosforanami. W obecności Mg2+, DNAza I rozszczepia każdą nić DNA niezależnie, a miejsca rozszczepienia są losowe. Obie nici DNA są rozszczepiane w przybliżeniu w tym samym miejscu w obecności Mn2+. Stwierdzono, że optymalne pH wynosi od 7 do 8. Kationy dwuwartościowe, takie jak Mn2+, Ca2+, Co2+ i Zn2+ są aktywatorami enzymu. Stężenie 5 mM Ca2+ stabilizuje enzym przed trawieniem proteolitycznym. DNAza I z trzustki bydlęcej składa się z czterech chromatograficznie rozróżnialnych składników, A, B, C i D, których stosunek molowy wynosi 4:1:1. Znaleziono tylko niewielkie ilości D. Wiadomo, że 2-merkaptoetanol, chelatory, dodecylosiarczan sodu (SDS) i aktyna hamują aktywność enzymu.
Preparation Note
Dla stężenia roboczego: Kolagenazy 1 mg/ml i Deoksyrybonukleazy I 0,1 mg/ml, odtworzyć liofilizowany proszek z 10 ml zbilansowanego roztworu soli Hanka z wodorowęglanem sodu, bez czerwieni fenolowej, chlorku wapnia i siarczanu magnezu (#H6648).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B20223B20224B20222
description
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
description
Tissue dissociation blend, lyophilized powder, suitable for cell culture
specific activity
(Collagenase (FALGPA assay) 1.0-5.0 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648)), (Deoxyribonuclease I activity: 200-2000 Kunitz units/ml in 10 ml HBSS (#H6648))
specific activity
≥2 units/mL Dispase II
specific activity
-
specific activity
(Hyaluronidase activity : 80-400 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648; Hyaluronidase assay)), (Collagenase activity : 1-5 units/ml in 10 ml HBSS (#H6648; FALGPA assay))
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)