Dysocjacja tkanek
Enzymy do odrywania komórek i dysocjacji tkanek są niezbędne do usuwania rusztowania i wsparcia strukturalnego tkanek, które są niezbędne dla żywotności komórek i powodzenia wielu dalszych zastosowań. Wybierz idealny enzym do odłączania komórek lub dysocjacji tkanek, w tym trypsynę, kolagenazę, papainę, nukleazy, hialuronidazę, elastazę i proteazę XIV. Nasze enzymy oferują obszerną charakterystykę, doskonałą aktywność enzymatyczną i spójność między partiami, dzięki czemu można opracować kolejny przełomowy produkt.
Produkty
Kolagenazy
Kolagenaza rozszczepia wiązania peptydowe w natywnym, potrójnie helikalnym kolagenie. Ze względu na swoją unikalną zdolność do hydrolizy natywnego kolagenu, jest szeroko stosowana w izolacji komórek z tkanek zwierzęcych. Kolagenazy występują w różnych mikroorganizmach i wielu różnych komórkach zwierzęcych. Najsilniejszą kolagenazą jest "surowa" kolagenaza wydzielana przez beztlenową bakterię Clostridium histolyticum. Kolagenazy C. histolyticum mają masę cząsteczkową od 68 000 do 125 000 Da i są metaloproteinazami, które wymagają cynku i wapnia. Nasze oczyszczone produkty kolagenazy mają tylko śladowe ilości kazeinazy (proteolitycznej) lub aktywności klostrypazy. Co więcej, nasza kolagenaza nadaje się zarówno do hodowli bez surowicy, jak i zawierających surowicę i jest wystarczająco łagodna, aby zapewnić wysoką żywotność komórek. Oczyszczona kolagenaza typu VII jest również oferowana w wersjach testowanych w hodowli komórkowej i sterylnie filtrowanych. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą strona zasobów technicznych enzymów Kolagenaza, Dispaza® i Liberaza®.
Roche Collagenase and Liberase® Enzymy
Dodatkowo zapoznaj się z naszym portfolio szeroko scharakteryzowanych kolagenaz Roche i enzymów Liberase® .Enzymy kolagenazy Roche nadają się do stosowania z wieloma różnymi typami komórek, podczas gdy enzymy Liberase® wykorzystują połączenie kolagenazy I i II z Dispase® lub Thermolysin w celu dostosowania do szerokiego zakresu typów tkanek.Każdy enzym do dysocjacji tkanek Roche został opracowany z myślą o najwyższej aktywności enzymatycznej i spójności między partiami, aby pomóc Ci dokonać kolejnego przełomu.
Trypsyna
Trypsyna jest proteazą serynową powszechnie stosowaną do odłączania przylegających linii komórkowych i dysocjacji tkanek. Surowe preparaty trypsyny są zazwyczaj bardziej skuteczne w obu zastosowaniach. Hodowane komórki są najczęściej usuwane z podłoża hodowlanego poprzez traktowanie trypsyną lub roztworami trypsyna-EDTA. Stężenie trypsyny może wynosić od 0,025% do 0,5%. Jednak inkubacja komórek ze zbyt wysokim stężeniem trypsyny przez zbyt długi czas spowoduje uszkodzenie błon komórkowych i zabicie komórek. Do dysocjacji tkanek trypsyna była stosowana samodzielnie lub jako dodatek do innych enzymów. Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź naszą stronę zasobów technicznych dotyczących trypsyny.
Dodatkowe enzymy do dysocjacji tkanek i odłączania komórek
Nasze kompleksowe portfolio zawiera szeroką gamę enzymów do dysocjacji tkanek dla konkretnych potrzeb związanych z hodowlą komórkową lub dysocjacją tkanek. Na przykład, hialuronidaza jest zwykle stosowana jako dodatek do proteaz do dysocjacji tkanek. Katalizuje ona losową hydrolizę wiązań 1,4-b-D-glikozydowych między N-acetylogalaktozaminą lub siarczanem N-acetylogalaktozaminy a kwasem glukuronowym w kwasie hialuronowym, chondroitynie, 4- i 6-siarczanach chondroityny oraz dermatanie. Różne nukleazy, takie jak DNaza i RNaza pomagają zmniejszyć lepkość wynikającą z uwalniania nuklein z uszkodzonych komórek podczas zbioru. Papaina jest stosunkowo niespecyficzną proteazą sulfhydrylową pochodzącą z lateksu papai. Papain jest stosowana samodzielnie lub jako dodatek do innych proteaz, takich jak kolagenaza. Aby uzyskać dodatkowe informacje, zapoznaj się z naszymi enzymami i zasobami technicznymi dotyczącymi potrzeb związanych z dysocjacją tkanek i odłączaniem komórek.