Merck
B2156
Benzethonium hydroxide solution
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
Synonim(y):
Benzethonium, Benzethonium Hydroxide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H43NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.64
MDL number:
UNSPSC Code:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Beilstein/REAXYS Number:
3915309
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
429.64 g/mol
concentration
~1.0 M in methanol (by HCl titration)
technique(s)
microbiological culture: suitable
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Benzethonium hydroxide solution has been used for the trapping of 14CO2. Benzethonium hydroxide is suitable to evaluate the kinetics of 14carbon dioxide (14CO2) excretion by oral commensal flora to theoretically propose optimum breath collection timings for 14C urea breath test.
Biochem/physiol Actions
Benzethonium is a cationic of quaternary ammonium salt consisting of diisobutylphenoxyethoxyethyl dimethyl-benzyl ammonium compound. It possess antimicrobial and antiseptic functionalities. Benzethonium hydroxide conversion to carbamate in the presence of exhaled carbon dioxide results in colour change. Hence, it is used in carbon urea breath test.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Narządy docelowe
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)