Przejdź do
B3056
Bisindolylmaleimide II
≥97% (Mixture of 2 isomers)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
629,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26N4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
438.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥97% (Mixture of 2 isomers)
Form:
powder
629,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (Mixture of 2 isomers)
form
powder
solubility
DMSO: soluble, ethanol: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1CCCC1CCn2cc(C3=C(C(=O)NC3=O)c4c[nH]c5ccccc45)c6ccccc26
InChI
1S/C27H26N4O2/c1-30-13-6-7-17(30)12-14-31-16-21(19-9-3-5-11-23(19)31)25-24(26(32)29-27(25)33)20-15-28-22-10-4-2-8-18(20)22/h2-5,8-11,15-17,28H,6-7,12-14H2,1H3,(H,29,32,33)
InChI key
LBFDERUQORUFIN-UHFFFAOYSA-N
Application
Bisindolylmaleimide II (BIS II) has been used:
  • as a protein kinase C (PKC) inhibitor to study its effects on cardiomyocyte phenotypes
  • as a PKC inhibitor along with methanandamide (mAEA) to study its effects on murine gastric vagal afferent (GVA) mechanosensitivity
  • as a PKC/protein kinase A (PKA) inhibitor to study its effects on bone-marrow cells
Biochem/physiol Actions
Bisindolylmaleimide II (BIS II) acts as a dual protein kinase A/C (PKA/C) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203293B3306203290
description
≥97% (Mixture of 2 isomers)
description
InSolution, ≥95%, protein kinase C (PKC) inhibitor
description
≥98% (TLC), solid
description
A highly selective, cell-permeable, and reversible protein kinase C (PKC) inhibitor (IC50 = 10 nM) that is structurally similar to staurosporine.
assay
≥97% (Mixture of 2 isomers)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
liquid
form
solid
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
-
solubility
methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)