Przejdź do
B4014
Brilliant Green
Dye content, ≥90%, certified by the Biological Stain Commission, powder
Synonim(y):
Astradiamant green GX, Basic Green 1, Diamond Green, Emerald Green, Ethyl Green, Malachite Green G, Solid Green JO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H34N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
482.63
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-190-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3901207
Colour Index Number:
42040
eCl@ss:
32150313
1210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Brilliant Green, certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ≥90%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark green
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
εmax
≥1750 at 628- 632  nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Application
Certified for bacteriostatic potency. Tested as a bacteriostatic agent against a spore-former and two members of the colon-typhoid group.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B675678364FLUH9C341A01
description
certified by the BSC
description
Dye content ≥85 %
description
analytical standard
description
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, chromatography: suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
color
dark green
color
blue-green
color
-
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL, blue
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brilliant Green
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)