Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 378,00 zł |
Informacje o tej pozycji
378,00 zł
Nazwa produktu
Brilliant Green, Dye content ≥85 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
color
blue-green
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL
εmax
≥1750 at 628- 632 nm in 50% ethanol
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCN(CC)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](/CC)CC
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Dye content ≥85 % | description certified by the BSC | description analytical standard | description analytical standard |
| color blue-green | color dark green | color - | color - |
| solubility H2O: 1 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, blue | solubility - | solubility - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| composition Dye content, ≥85% | composition Dye content, ≥90% | composition - | composition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Brilliant Green
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?