Przejdź do
B4560
6-Bnz-cAMP sodium salt
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N6-Benzoyladenosine-3′,5′-cyclic monophosphate sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15N5O7PNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
455.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
packaging
vial of 10 μmol
storage condition
desiccated
color
white
solubility
H2O: freely soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1[C@@H]2OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]1n3cnc4c(NC(=O)c5ccccc5)ncnc34
InChI
1S/C17H16N5O7P.Na/c23-12-13-10(6-27-30(25,26)29-13)28-17(12)22-8-20-11-14(18-7-19-15(11)22)21-16(24)9-4-2-1-3-5-9;/h1-5,7-8,10,12-13,17,23H,6H2,(H,25,26)(H,18,19,21,24);/q;+1/p-1/t10-,12-,13-,17-;/m1./s1
InChI key
SPYGSKQRPXISIB-FKVBDRBCSA-M
Biochem/physiol Actions
6-Bnz-cAMP is a membrane permeable and selective cAMP-dependent protein kinase (PKA) activator. For preferential stimulation of cAK type I, a combination with the site B selective analog 8-HA-cAMP or 8-AHA-cAMP can be used.
6-Bnz-cAMP is a membrane-permeable and selective cAMP-dependent protein kinase (PKA) activator.
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203800D0444SCP0212
description
≥98% (HPLC)
description
Cell-permeable cAMP analog that has greater resistance to phosphodiesterases than cAMP.
description
≥95% (HPLC), film
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
film
form
lyophilized
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
storage condition
-
storage condition
protect from light
solubility
H2O: freely soluble
solubility
water: soluble
solubility
H2O: 0.5 mg/mL, clear
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)