Przejdź do
B4563
Bisantrene dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Bis((4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)hydrazone)-9,10-anthracenedicarboxaldehyde dihydrochloride, NSC 337766
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N8 ·2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
471.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
deionized water: 8 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.C1CN=C(N1)N\N=C\c2c3ccccc3c(\C=N\NC4=NCCN4)c5ccccc25
InChI
1S/C22H22N8.2ClH/c1-2-6-16-15(5-1)19(13-27-29-21-23-9-10-24-21)17-7-3-4-8-18(17)20(16)14-28-30-22-25-11-12-26-22;;/h1-8,13-14H,9-12H2,(H2,23,24,29)(H2,25,26,30);2*1H/b27-13+,28-14+;;
InChI key
KINULKKPVJYRON-PVNXHVEDSA-N
Application
Bisantrene (NSC 337766), and its derivatives are topoisomerase II poisons and DNA intercalators. It may be used as model compounds to study P-glycoprotein-mediated multiple drug resistance (MDR1). Bisantrene may be used as a Rac1 inhibitor.
Biochem/physiol Actions
Bisantrene dihydrochloride is an antineoplastic agent, MDR1 substrate, DNA intercalator and topoisomerase II poison
Bisantrene dihydrochloride is an antineoplastic agent, MDR1 substrate, DNA intercalator, and topoisomerase II poison. Cancer cells that develop resistance to bisantrene tend to overexpress P-glycoprotein. Bisantrene can be used to select for P-glycoprotein-mediated multiple drug resistance. The data suggest that bisantrene is an excellent substrate for P-glycoprotein.
Bisantrene is an anthracene bishydrazone derivative, which has antitumor activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3928
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-10 to -25°C
solubility
deionized water: 8 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage condition
desiccated
storage condition
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)