Przejdź do
B4679
BIS-TRIS propane
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
Synonim(y):
1,3-Bis[tris(hydroxymethyl)methylamino]propane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
500,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2[CH2NHC(CH2OH)3]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.33
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
264-899-3
Beilstein/REAXYS Number:
1786109
MDL number:
eCl@ss:
32039090
500,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.0%
form
crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin and bioburden, tested
useful pH range
6.3-9.5
pKa (25 °C)
(1) 6.8, (2) 9.0
mp
164-165 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNAse (exonuclease), NICKase (endonuclease), RNAse, and protease, none detected
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCNC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C11H26N2O6/c14-4-10(5-15,6-16)12-2-1-3-13-11(7-17,8-18)9-19/h12-19H,1-9H2
InChI key
HHKZCCWKTZRCCL-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Neutralized chimeric DNA probe for the improvement of GC-rich RNA detection specificity on the nanowire field-effect transistor.: BIS-TRIS propane is used in the development of nanowire field-effect transistors for detecting GC-rich RNA sequences. The study demonstrates the buffer′s role in enhancing the specificity and sensitivity of these biosensors (Chou et al., 2019).
  • Elimination of ghost peaks by optimization of anion exchange chromatography method for determination of gamma-carboxyglutamic acid (Gla)-domainless impurity in recombinant activated clotting factor VII drug products.: BIS-TRIS propane is employed in optimizing chromatography methods to eliminate ghost peaks during the analysis of pharmaceutical impurities. The buffer′s effectiveness ensures accurate and reliable detection of impurities in drug formulations (Tahmasbi et al., 2019).
Other Notes
Easily compare specifications for BIS-TRIS propane products with the BIS-TRIS propane specification table.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B6755394111137269
description
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
description
≥99.0% (titration)
description
ULTROL® Grade, >98% (titration), non-zwitterionic buffer useful in pH range 6.3-9.5
description
EMPROVE® EVOLVE
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
pH adjustment: suitable, cell culture | mammalian: suitable
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (titration)
assay
>98% (titration)
assay
-
grade
BioPerformance Certified
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
-
form
crystals
form
powder
form
solid
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS propane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)