Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 512,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
512,00 zł
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
solubility
H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OS(=O)(=O)C1CC(=O)N(OC(=O)CCCCC2SCC3NC(=O)NC23)C1=O
InChI
1S/C14H19N3O8S2.Na.H/c18-10-5-9(27(22,23)24)13(20)17(10)25-11(19)4-2-1-3-8-12-7(6-26-8)15-14(21)16-12;;/h7-9,12H,1-6H2,(H2,15,16,21)(H,22,23,24);;
InChI key
NKHCQKKDLWGBRK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥90% (TLC), powder | description ≥90% (TLC), powder | description ≥98% (TLC), powder | description ≥95% (H-NMR), powder |
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥95% (H-NMR) |
| solubility H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL | solubility H2O: 10 mg/mL, DMF: 50 mg/mL | solubility H2O: ≤2 mg/mL (with sonication), DMF: 50 mg/mL (Stable up to 2 months in dry DMF.) | solubility soluble, H2O: 10 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?