Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 676,00 zł |
Informacje o tej pozycji
676,00 zł
description
cationic
Quality Segment
assay
≥96.5% (TLC)
form
powder
mol wt
384.44 g/mol
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.BrH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-19-22(2,3)20-21-17-14-13-15-18-21;/h13-15,17-18H,4-12,16,19-20H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KHSLHYAUZSPBIU-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ≥99.0% (AT) | description ≥99.0% (AT) |
| form powder | form - | form solid | form solid |
| assay ≥96.5% (TLC) | assay - | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.0% (AT) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| description cationic | description - | description cationic | description cationic |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mol wt 384.44 g/mol | mol wt - | mol wt 384.44 g/mol | mol wt 339.99 g/mol |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzyldodecyldimethylammonium bromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?