Przejdź do
B7510
Beauvericin
≥97% (HPLC), suitable for HPLC
Synonim(y):
cyclo(D-α-Hydroxyisovaleryl-L-N-methyl-Phe)3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H57N3O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
783.95
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
4270,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Beauvericin, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder or crystals
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C1OC(=O)C(Cc2ccccc2)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc3ccccc3)N(C)C(=O)C(OC(=O)C(Cc4ccccc4)N(C)C1=O)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C45H57N3O9/c1-28(2)37-40(49)46(7)35(26-32-21-15-11-16-22-32)44(53)56-39(30(5)6)42(51)48(9)36(27-33-23-17-12-18-24-33)45(54)57-38(29(3)4)41(50)47(8)34(43(52)55-37)25-31-19-13-10-14-20-31/h10-24,28-30,34-39H,25-27H2,1-9H3
InChI key
GYSCAQFHASJXRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Beauvericin is a cyclohexadepsipeptide from the fungus Beauveria bassiana that belongs to the enniatin antibiotic family. It comprises three D-hydroxyisovaleryl and N-methylphenylalanyl residues each.
Application
Beauvericin has been used as an antimicrobial bioactive compound to test its effect on engineered Saccharomyces cerevisiae strains. It has also been used as a mycotoxin standard in the reverse-phase (RP) high-pressure liquid chromatography (HPLC) to quantify mycotoxins produced by Fusarium oxysporum isolates.
Biochem/physiol Actions
Beauvericin (BEA) is a commercial entomopathogenic mycoinsecticide with antiviral, antibacterial, insecticidal, and cytotoxic properties. It elicits apoptotic and nematicidal activities as well. Beauvericin blocks multidrug efflux and Tor complex 1 (TORC1) kinase. It possesses ionophoric functionality and favors channel formation in patches of ventricular myocytes and synthetic membranes. It is shown to inhibit L-type voltage-dependent Ca2+ current in the neuroblastoma cells.
Beauvericin (BEA), a cyclohexadepsipeptide produced by the fungus Beauveria bassiana (Bals.), has antiviral, antibacterial, nematicidal, insecticidal, cytotoxic, and apoptotic activity.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V062794675P4875
description
≥97% (HPLC)
description
≥98% (TLC), ≥90% (HPLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
98-101%
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
98-101%
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white to off-white
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)