Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 728,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 779,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
728,00 zł
Nazwa produktu
Valinomycin, ≥98% (TLC), ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC), ≥98% (TLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
color
white
solubility
DMSO: ≥50 mg/mL, H2O: insoluble
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, parasites, viruses
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
InChI key
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
General description
Application
- to equilibrate intracellular pH and extracellular pH of 5 (and 6-)-carboxyfluorescein succinimidyl ester (cFSE) in Escherichia coli strain B23
- as an ionophore to equilibrate intracellular pH and extracellular pH of lactic acid bacteria (LAB) strains
- to establish the desired pH for acid-base transition and formation of K+-valinomycin diffusion potential
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (TLC), ≥90% (HPLC) | description ≥99.0% (TLC) | description Ready Made Solution, ~1 mg/mL in DMSO | description Selectophore™, function tested |
| assay ≥90% (HPLC), ≥98% (TLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| form powder | form powder | form liquid, ready-to-use solution | form powder or crystals |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.) | storage condition - | storage condition (Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Hydroscopic.) | storage condition (Tightly closed. Dry.) |
| solubility DMSO: ≥50 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valinomycin
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?