Przejdź do
B8438
Alcian Blue solution
1% in 3% acetic acid, pH 2.5
Synonim(y):
Alcian Blue 8XG solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
915,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
eCl@ss:
32160703
915,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
concentration
1% in 3% acetic acid, pH 2.5
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue to very dark blue
pH range
2.4-2.6
Amax
0.45-0.60 (1:400 in H2O)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Alcian Blue solution has been used in the histological staining of acidic glycosaminoglycans (GAGs; mucopolysaccharides) that are carboxylated or sulfated. Sulfated glycosaminoglycans appear to be the preferred substrate for alcian blue at pH 2.5. Alcian blue has been used to stain hyaluronan (HA), a nonsulfated GAG, but the intensity of the staining of HA is affected by the method of tissue fixation used. Alcian blue staining of GAGs in tissue may be modified through the addition of an electrolyte such as magnesium chloride.
Biochem/physiol Actions
Alcian Blue is a cationic dye. It forms insoluble complexes with acidic glycosaminoglycans, thereby aiding in the quantitative determination of glycosaminoglycans. It is also used for the staining of bone and cartilage.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5268TMS010A3157
description
1% in 3% acetic acid, pH 2.5
description
powder
description
-
description
powder or crystals, certified by the BSC
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, cell differentiation: suitable, cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue to very dark blue
color
blue
color
-
color
dark blue
concentration
1% in 3% acetic acid, pH 2.5
concentration
-
concentration
-
concentration
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
powder
form
-
form
powder or crystals
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alcian Blue solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)