Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1900,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
suspension
Quality Segment
extent of labeling
~50 μmol per mL gel
matrix
agarose, 4% crosslinked
matrix activation
epoxy
matrix attachment
ether
particle size
45-165 μm
storage temp.
2-8°C
Application
Butyl Sepharose™ is used in affinity chromatography, hydrophobic interaction media, separation media and resins. Butyl-Sepharose™ has been used to study inflammatory diseases.
Physical form
Suspension in 20% aqueous ethanol
aqueous ethanol suspension
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description - | description recombinant, expressed in E. coli, aqueous ethanol suspension |
| matrix agarose, 4% crosslinked | matrix Sepharose 4B Fast Flow |
| particle size 45-165 μm | particle size - |
| form suspension | form aqueous ethanol suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| matrix activation epoxy | matrix activation cyanogen bromide |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
102.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
39 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?