Merck
BAF189050001
SP Bel-Art® Microcentrifuge tube ice rack with tray insert
new
to hold 50 x 1.5 mL tubes, polypropylene, pack of 1 ea
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 EA
350,00 zł
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Pozwól nam pomóc
Materiały
polypropylene
Właściwości
to hold 50 x 1.5 mL tubes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18890-0100
dł. × szer. × wys.
25.4 cm × 13.3 cm × 7.3 cm
Opis ogólny
This deep tray with rack insert holds plenty of ice or water for extended use time and can accommodate up to fifty 1.5ml tubes (or other tubes with a diameter less than 12mm) for large volume benchtop processing.
Cechy i korzyści
  • Includes flat perimeter rim for labeling tape
  • Can be safely stacked with identical racks when loaded or empty
  • Sturdy polypropylene plastic provides long life and heavy usage
  • Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
  • Deep tray holds more ice and water for extended use time
Informacje prawne
Bel-Art is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)