Przejdź do
BMSIPS2050PT4
Benchmark Overhead Stirrer Propeller
4-arm, PTFE-coated
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41100000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE-coated
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
diam. × L
65 mm × 300 mm
compatibility
overhead stirrer equipment
General description
4-arm PTFE coated propeller is useful for mid to high speed mixing.
Stiring rods and propellers to fit Benchmark range of OS-20L and OS-40L overhead stirrers.
Application
stirring, mixing
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BMSIPS2050PS2BMSIPS2050PT1BMSIPS2050PT2
description
4-arm, PTFE-coated
description
centrifugal, stainless steel
description
flat blade, PTFE-coated
description
centrifugal, PTFE-coated
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
compatibility
overhead stirrer equipment
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
PTFE-coated
material
stainless steel
material
PTFE-coated
material
PTFE-coated
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T4
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-S2
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPS2050-P-T2
diam. × L
65 mm × 300 mm
diam. × L
90 mm × 400 mm
diam. × L
60 mm × 400 mm
diam. × L
85 mm × 350 mm , open
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)