Przejdź do
BMSW10051
Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
size 1 g, stainless steel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32150313
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-1
size
1 g
General description
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BMSW1005100BMSW1005500BMSW100550
description
size 1 g, stainless steel
description
size 100 g, stainless steel
description
size 500 g, stainless steel
description
size 50 g, stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
size
1 g
size
100 g
size
500 g
size
50 g
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-1
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-100
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-500
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-50
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)