Przejdź do
BMSW10055
Accuris™ M1 Grade Calibration Weight
size 5 g, stainless steel
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41100000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-5
size
5 g
General description
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
Legal Information
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BMSW100510BMSW100520BMSW1005500
description
size 5 g, stainless steel
description
size 10 g, stainless steel
description
size 20 g, stainless steel
description
size 500 g, stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-5
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-10
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-20
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific W1005-500
size
5 g
size
10 g
size
20 g
size
500 g
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)