Przejdź do
C0125
Cacodylic acid
≥98%
Synonim(y):
Dimethylarsinic acid, Dimethylarsonic acid, Hydroxydimethylarsine oxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
884,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4200,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2As(O)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.00
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-883-4
Beilstein/REAXYS Number:
1736965
MDL number:
eCl@ss:
38060102
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
C[As](C)(O)=O
InChI
1S/C2H7AsO2/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
InChI key
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20835C025020840
description
≥98%
description
≥99.0%
description
≥98%
description
purum p.a., ≥98.0% (T)
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cacodylic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-60-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)