Przejdź do
20840
Sodium cacodylate trihydrate
≥98.0% (T), solid, purum. p.a.
Synonim(y):
Cacodylic acid sodium salt trihydrate, Dimethylarsinic acid sodium salt, Dimethylarsonic acid sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
474,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2AsO2Na · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.03
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-708-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3702348
eCl@ss:
38100201
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
474,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium cacodylate trihydrate, purum p.a., ≥98.0% (T)
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥98.0% (T)
form
solid
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤100 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].C[As](C)([O-])=O
InChI
1S/C2H7AsO2.Na.3H2O/c1-3(2,4)5;;;;/h1-2H3,(H,4,5);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
InChI key
RLGWPHBPRCROJO-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium cacodylate trihydrate is a biological buffer. Its crystals have been analyzed by single-crystal X-ray diffraction studies. Studies suggested its crystals exhibited two phases, viz. penta-μ-aqua-disodium(I) bis(dimethylarsenate), {[Na2(H2O)5](C2H6AsO2)2}n and di-μ-aqua-bis[triaquasodium(I)] bis(dimethylarsenate), [Na2(H2O)8](C2H6AsO2)2.
Application
Sodium cacodylate trihydrate may be employed as buffer to maintain pH 7.4 in electron microscopic studies. It may be used to compose cacodylate buffer for use in electron microscopic studies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C4945C0250C0125
description
purum p.a., ≥98.0% (T)
description
BioXtra, ≥98%
description
≥98%
description
≥98%
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
purum p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Pb: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Ca: ≤100 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
cation traces
Zn: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Ca: ≤0.001%, NH4+: ≤0.05%, Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Mg: ≤0.0005%
cation traces
-
cation traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cacodylate trihydrate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
6131-99-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)