Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington D004-9C11
General description
Replacement Necktube Core for LD4 Extended Time Cryogenic Refrigerator.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description cap for 4 L Dewar | description cap/necktube core for 10 L Dewar | description cap/necktube core for 25 L Dewar | description cap/necktube core for 35 L Dewar |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Worthington D004-9C11 | manufacturer/tradename Worthington D010-9C16 | manufacturer/tradename Worthington D025-9C16 | manufacturer/tradename Worthington R036-9C16 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?