Przejdź do
C7431
Worthington Accessories
cap/necktube core for 25 L Dewar
Synonim(y):
D025-9C16, cryoware cap, dewar cap, dewar closure, dewar seal
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
437,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 1 ea
437,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington D025-9C16
technique(s)
cryopreservation: suitable
General description
Replacement necktube core for the LD25 Liquid Dewar.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0796C0544C0671
description
cap/necktube core for 25 L Dewar
description
cap/necktube core for 10 L Dewar
description
cap/necktube core for 35 L Dewar
description
cap for 4 L Dewar
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Worthington D025-9C16
manufacturer/tradename
Worthington D010-9C16
manufacturer/tradename
Worthington R036-9C16
manufacturer/tradename
Worthington D004-9C11
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)