Przejdź do
C0755
Conalbumin from chicken egg white
Substantially iron-free
Synonim(y):
Ovotransferrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
441,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3260,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
215-727-0
NACRES:
NA.25
MDL number:
Biological source:
chicken egg white
Assay:
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Form:
powder
Technique(s):
protein quantification: suitable
441,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken egg white
Quality Segment
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
technique(s)
protein quantification: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
chicken ... TF(396241)
General description
Conalbumin is an iron-binding protein. It is mainly present in the egg white of hen. It is also termed as ovotransferrin. It is a member of the transferrin iron-binding glycoproteins family. Ovotransferrin is also known an an acute?phase protein (APP)in some organisms. It is the second main protein found in egg white.
Application
Conalbumin from chicken egg white has been used:
  • as ovotransferrin standard in 96?well microplate assay to investigate on ovotransferrin-like activity in the plasma of wild birds
  • to examine its effects on osteoclastogenesis
  • to study its partitioning in aqueous two-phase systems
Biochem/physiol Actions
Conalbumin/ovotransferrin plays a key role in avian natural immunity. It has the ability to prevent bacterial growth and possesses immunomodulatory functions. Ovotransferrin also exhibits antimicrobial and antioxidant activities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C0880A2512A7642
description
Substantially iron-free
description
Iron complex
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
For use as a marker in SDS-PAGE
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Conalbumin from chicken egg white
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)