Przejdź do
A7642
Albumin from chicken egg white
For use as a marker in SDS-PAGE
Synonim(y):
Albumin from hen egg white, Ovalbumin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41105337
eCl@ss:
42010201
EC Number:
232-692-7
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
chicken egg white
Mol wt:
44287 Da by calculation, ~45 kDa
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken egg white
Quality Segment
form
powder
mol wt
44287 Da by calculation, ~45 kDa
packaging
vial of 25 mg
technique(s)
electrophoresis: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Application
A phosphorylated glycoprotein which is useful as a marker (~45 kDa) for protein electrophoresis. Has been used to produce an animal model of asthma.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A5503A5378A7641
description
For use as a marker in SDS-PAGE
description
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
description
lyophilized powder
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
biological source
chicken egg white
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
bioconjugation: suitable
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
mol wt
~45 kDa, 44287 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation
mol wt
44287 Da by calculation
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
Gene Information
chicken ... OVAL(396058)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin from chicken egg white
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)