Przejdź do
C-12916
Ludzkie makrofagi M1 (hMDM-GMCSF(-))
Monocyte-derived, single donor, 5 million cryopreserved cells
Synonim(y):
Komórki hMDM-GMCSF(-)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
eCl@ss:
32160703
Biological source:
human blood (monocyte)
Morphology:
(macrophages)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood (monocyte)
product line
PromoCell®
packaging
pkg of 500,000 cells
morphology
(macrophages)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Application
Kriokonserwowane ludzkie makrofagi pochodzące z monocytów (hMDM) są wygodne i łatwe w użyciu. Rozmrożone komórki można umieszczać we wszystkich formatach naczyń do hodowli tkankowych i utrzymywać jako przylegające, biologicznie funkcjonalne kultury przez kilka tygodni. Kriokonserwowane ludzkie makrofagi są wytwarzane z monocytów w podłożu M1 Macrophage Generation Media DXF i są dostępne jako nieaktywowane, w pełni spolaryzowane komórki M1- (GM-CSF). Po 9-10 dniach różnicowania makrofagi M1 są kriokonserwowane przy użyciu Cryo-SFM. Każda fiolka zawiera ponad 5 milionów żywych komórek po rozmrożeniu.
Biochem/physiol Actions
Monocyt
Preparation Note
Click here for more information.
Other Notes
Zalecana gęstość posiewu: 100000 komórek na cm2Testowane markery: CD80 dodatnie, CD68 dodatnie Uwaga: Posadzone komórki nie proliferują. Zalecana gęstość namnażania w celu uzyskania przylegającej monowarstwy komórek o konfluencji 70-90%.
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Disclaimer
Chociaż testy na obecność wirusów HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 i HTLV-2 dały wynik ujemny, komórki - podobnie jak wszystkie produkty pochodzenia ludzkiego - należy traktować jako potencjalnie zakaźne. Żadna procedura testowa nie może całkowicie zagwarantować braku czynników zakaźnych.
This product is regulated in France when intended for scientific purposes, including import, export, and conservation activities (Articles L.1211-1, paragraph 2, and L.1243-4 of the French Public Health Code). The purchaser (i.e. end user) is required to obtain an import authorization from the France Ministry responsible for Research (as referenced in Article L.1245-5-1 II of the French Public Health Code) or a conservation authorization from the same ministry (as referenced in Article L.1243-4 of the French Public Health Code). By placing an order for this product, you confirm that you have obtained the appropriate import or conservation authorization for the product. For more information regarding the use of human biological samples for research purposes in France, please contact the relevant French authorities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C12914C12915C12917
description
Monocyte-derived, single donor, 5 million cryopreserved cells
description
Monocyte-derived, single donor, 1.5 million cryopreserved cells
description
Monocyte-derived, single donor, 1.5 million cryopreserved cells
description
Monocyte-derived, single donor, 5 million cryopreserved cells
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human blood (monocyte)
biological source
human blood (monocyte)
biological source
human blood (monocyte)
biological source
human blood (monocyte)
morphology
(macrophages)
morphology
(macrophages)
morphology
(macrophages)
morphology
(macrophages)
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 1,500,000 cells
packaging
pkg of 1,500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)