Przejdź do
C1530
Cyclopiazonic acid
from Penicillium cyclopium, ≥98% (HPLC), powder, sarcoplasmic reticulum Ca²⁺-pump inhibitor
Synonim(y):
CPA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
578,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.38
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
578,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cyclopiazonic acid from Penicillium cyclopium, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN1C(=O)C(=C(\C)O)\C(=O)C2C(Cc3cccc4[nH]cc2c34)C1(C)C
InChI
1S/C20H22N2O3/c1-10(23)15-18(24)17-12-9-21-14-7-5-6-11(16(12)14)8-13(17)20(2,3)22(4)19(15)25/h5-7,9,13,17,21,23H,8H2,1-4H3/b15-10-
InChI key
WJCPGKDPOYBOOJ-GDNBJRDFSA-N
General description
Cyclopiazonic acid (CPA), a tetramic acid is synthesized by various Aspergillus and Penicillium species.
Application
Cyclopiazonic acid from Penicillium cyclopium has been used:
  • as a standard in aflatoxin detection and quantification by thin layer chromatography (TLC)
  • as a component in Ca2+-free DMEM/10% fetal bovine serum (FBS)
  • as a reversible inhibitor of the sarco/endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase (SERCA) to examine the role of luminal calcium in endoplasmic recticulum (ER)-to-Golgi trafficking
  • as an endoplasmic reticulum Ca2+-ATPase blocker, to treat neurons and also to study the role of the endoplasmic reticulum (ER) in releasing and sustaining Ca2+ during Ca2+-induced Ca2+ release (CICR) to inhibit SERCA
Biochem/physiol Actions
Inhibits the sarcoplasmic reticulum Ca2+-pump.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4668N8630
description
≥98% (HPLC), powder
description
lyophilized powder, 100-250 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥200 units/mg protein (E1%/280, 3′-5′-Phosphodiesterase)
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble, chloroform: soluble
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review