Przejdź do
D4668
Dextranase from Penicillium sp.
lyophilized powder, 100-250 units/mg protein
Synonim(y):
1,6-α-D-Glucan 6-glucanohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
866,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-803-9
MDL number:
Numer WE:
eCl@ss:
32160702
Specific activity:
100-250 units/mg protein
866,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
100-250 units/mg protein
composition
Protein, ~25% Lowry
storage temp.
2-8°C
Application
Dextranase from Penicillium sp. can be used to modify alternan. Dextranase from Penicillium sp. has also been used in a study that explored the possibility that the Dex protein might adopt a fold unfamiliar to any known structure.
Biochem/physiol Actions
The product is an endodextranase that hydrolyzes α-(1,6)-glucosidic linkages in dextran. Dextrans are undesirable compounds synthesized from sucrose by microbial contaminants during sugar production. They increase viscosity of the flow and decrease industrial recovery. Dextranase has been used for hydrolyzing dextran at sugar mills in order to improve efficiency of sugar production.
Physical form
Partially purified, lyophilized powder
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of isomaltose (measured as maltose) per min at pH 6.0 at 37 °C, using dextran as substrate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D8144D0443A9857
description
lyophilized powder, 100-250 units/mg protein
description
lyophilized powder, 400-800 units/mg protein
description
-
description
≥150 units/mg protein (biuret)
specific activity
100-250 units/mg protein
specific activity
400-800 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥150 units/mg protein (biuret)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
composition
Protein, ~25% Lowry
composition
Protein, 35% Lowry
composition
-
composition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dextranase from Penicillium sp.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)