Przejdź do
C1992
ColorBurst™ Electrophoresis Marker
mol wt 8,000-220,000 Da
Synonim(y):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1420,00 zł
5 x 1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4790,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105337
NACRES:
NA.25
MDL number:
eCl@ss:
32119000
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
mol wt
8,000-220,000 Da
pH
8
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Brilliantly colored, exceptionally well-resolved, convenient, and stable, ColorBurst protein molecular weight markers perform impressively in a variety of gel compositions and concentrations. ColorBurst Markers are composed of 8 polypeptides which have been chemically reduced and conjugated to brilliantly colored dyes. Conveniently, ColorBurst Markers require no resuspension, reduction, or heating prior to use.
Colorburst can be used to estimate sample molecular weights, to monitor the progress of an electrophoretic run, or to confirm that an electroblot is complete.
Preparation Note
Each vial of ColorBurst contains 500 μL of solution, enough for at least 50 mini gel applications.
Other Notes
Solution contains myosin-violet, BSA-red, GDH-blue, ADH-red, Carbonic Anhydrase-orange, Trypsin Inhibitor-blue, Lysozyme-red, Aprotinin-blue, 200 mM Tris, SDS and, formamide. Each lot provides the apparent molecular weights determined by comparison to an unconjugated standard.
Legal Information
ColorBurst is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SDS7B2C621069079
description
mol wt 8,000-220,000 Da
description
mol wt 26,600-180,000 Da
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200, 400
Quality Level
200, 100
Quality Level
100
form
solution
form
-
form
liquid
form
liquid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
8,000-220,000 Da
mol wt
26,600-180,000 Da
mol wt
-
mol wt
-
pH
8
pH
-
pH
-
pH
-
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Narządy docelowe
Blood
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)