Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
Material:
polypropylene
Color:
red
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
description
Autoclavable
technique(s)
cell culture: suitable
color
red
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description red | description yellow | description natural | description - |
| color red | color yellow | color natural | color natural |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description Autoclavable | description fits neck O.D. 25 mm |
| technique(s) cell culture: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell culture: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Closures for 25 mm culture tubes, disposable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?