Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 425,00 zł 361,25 zł |
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł 1283,50 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Material:
polypropylene
Color:
yellow
361,25 zł
Cena katalogowa425,00 złZaoszczędź 15%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
description
Autoclavable
color
yellow
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description yellow | description red | description natural | description - |
| color yellow | color red | color natural | color natural |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| description Autoclavable | description Autoclavable | description Autoclavable | description fits neck O.D. 25 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Closures for 25 mm culture tubes, disposable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?