Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
3000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
15000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1340,00 zł
Quality Segment
sterility
0.2 μm filtered
form
lyophilized powder
specific activity
≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units)
purified by
chromatography
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
storage temp.
−20°C
Application
- to induce intracerebral hemorrhage (ICH) in mice
- to digest collagen 3D gels for immunofluorescence
- to cause focal blood extravasation and hemorrhage in mouse
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 0.2 μm filtered, high purity, purified by chromatography, Type VII-S, ≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units) | description high purity, purified by chromatography, Type VII, ≥4 FALGPA units/mg solid, lyophilized powder, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units) | description lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution), suitable for cell culture | description lyophilized powder, ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid |
| specific activity ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), ≥4 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥4 FALGPA units/mg solid, ≥700 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units) | specific activity ≥800 units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid (CDU = collagen digestion units), 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder (from 0.2 μm filtered solution) | form lyophilized powder |
| solubility TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C | solubility TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C | solubility - | solubility - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| sterility 0.2 μm filtered | sterility - | sterility 0.2 μm filtered | sterility - |
| purified by chromatography | purified by chromatography | purified by - | purified by - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagenase from Clostridium histolyticum
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?