Serum-free tumorsphere medium w/o phenol red, e.g. for hormone response-related assays using estrogen/androgen-responsive cells.
Works well for multiple cell lines but make sure to use the right ECM coating! Reproducible performance. Tumorspheres grow well and can be serially passaged (unlimited). Reasonable cost for given performance.
Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócproduct line
PromoCell®
form
liquid
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
3D Tumosphere Medium XF, nie zawiera czerwieni fenolowej
Application
3D Tumorsphere Medium XF to system hodowlany opracowany do znormalizowanej seryjnej hodowli linii komórek nowotworowych w postaci sfer/mammosfer nowotworowych. Preparat wspiera trwałą proliferację komórek, umożliwiając seryjne pasażowanie hodowli 3D. Jego pozbawiona surowicy i kseno formuła zapewnia środowisko hodowlane pozbawione wszelkich bodźców pochodzących z niezdefiniowanych materiałów. 3D Tumorsphere Medium XF składa się z butelki wolnej od czerwieni fenolowej pożywki podstawowej i jednej fiolki SupplementMix. Dodanie SupplementMix do Basal Medium skutkuje uzyskaniem kompletnej pożywki.
Preparation Note
3D Tumorsphere Medium XF zawiera wszystkie czynniki wzrostu i suplementy. Pożywka nie zawiera antybiotyków ani środków przeciwgrzybiczych i jest przeznaczona do stosowania w inkubatorze w atmosferze 5% CO2. Rozmrozić SupplementMix w temperaturze od 15 do 25°C. Aseptycznie wymieszać roztwór suplementu poprzez ostrożne pipetowanie w górę i w dół. Następnie przenieś całą zawartość SupplementMix do Basal Medium. Zamknąć butelkę i delikatnie mieszać, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny.
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium, okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of the PromoCell 3D Tumorsphere Medium XF are subjected to comprehensive quality control tests using human mammary cancer cells. Each lot of PromoCell 3D Tumorsphere Medium XF is tested for the ability to support tumorsphere/mammosphere formation, proliferation and serial passage of the 3D culture. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3D Tumorsphere Medium XF
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?