Przejdź do
C-28077
Pożywka dla linii komórek nowotworowych XF
250 ml
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
PromoCell®
form
liquid
packaging
pkg of 250 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka dla linii komórek nowotworowych XF
Application
Cancer Cell Line Medium XF to pożywka do hodowli komórek opracowana do standaryzowanej hodowli in vitro ustalonych ludzkich linii komórek nowotworowych. Jej pozbawiona surowicy i ksenoformuła zapewnia środowisko hodowlane pozbawione wszelkich bodźców pochodzących z niezdefiniowanych materiałów. W związku z tym nie zawiera źle zdefiniowanych składników, takich jak płodowa surowica cielęca, ekstrakty lub hydrolizaty i wykazuje bardzo niską zmienność między partiami. Pożywka składa się z butelki Basal Medium i jednej fiolki SupplementMix. Dodanie SupplementMix do Basal Medium daje w rezultacie kompletną pożywkę.
Preparation Note
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 2 do 8°C w ciemności, a SupplementMix w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Prawidłowo przechowywane produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu SupplementMix do Basal Medium, okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 2 do 8°C. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 2 do 8°C.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of the PromoCell Cancer Cell Line Medium XF are subjected to comprehensive quality control tests using a human cancer cell line. Each lot of PromoCell Cancer Cell Line Medium XF is tested for the ability to support proliferation and serial passage of MCF7 breast carcinoma cells on fibronectincoated dishes. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
Legal Information
PromoCell is a registered trademark of PromoCell GmbH
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Would I be able to find out the glucose, cholesterol and lipid concentrations in this media? I am doing an experiment where these need to be carefully titrated, and I need to know the starting amounts. Thank you.
    1 answer
    1. The formulation of this medium is proprietary, and therefore, information about glucose, cholesterol, and lipid concentrations cannot be provided.