Przejdź do
C2875
Octanoic acid
≥99%
Synonim(y):
Acid C8, Caprylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
223,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
400,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1480,00 zł
1258,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.21
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-677-5
Beilstein/REAXYS Number:
1747180
MDL number:
223,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Elaeis guineensis
Quality Segment
vapor density
5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 78 °C)
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
General description
Octanoic acid is an eight carbon fatty acid, which is found in palm, coconut oil and milk. It is used to treat candidiasis and bacterial infections. Octanoic acid has antibacterial and antifungal properties. It is used in nutritional supplementation.
Application
Octanoic acid has been used:
  • as a precipitating agent for the purification of antibodies(2)(4)
  • to accelerate β-oxidation for the formation of acetyl-coA akin
  • to increase the rate of astrocyte ketogenesis
  • in chemical 1,1′-carbonyldiimidazole (CDI) coupling of carboxylic acids to coenzyme A (CoA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W279900C04260001091040
Caprylic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0426000
Caprylic acid
description
≥99%
description
≥98%, FG
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
biological source
Elaeis guineensis
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
≥98%
assay
-
assay
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
bp
237 °C (lit.)
bp
237 °C (lit.)
bp
237 °C (lit.)
bp
237 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octanoic acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-07-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?