Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 78 °C)
API family
caprylic acid
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
15-17 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also, for use with USP monograph such as Sodium Caprylate
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description analytical standard | description ≥99% |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) cleaning products | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
| vapor pressure 1 mmHg ( 78 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 78 °C) | vapor pressure - | vapor pressure 1 mmHg ( 78 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas kaprylowy
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-07-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?