Przejdź do
C3131
Cytochrome c from bovine heart
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
Synonim(y):
CYC, CytC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
252,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
926,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2220,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7690,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-700-9
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
Biological source:
bovine heart
Mol wt:
12327 Da
252,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
form
powder
mol wt
12327 Da
storage condition
(Tightly closed Dry)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
0.40-0.50% Iron (anhydrous)
solubility
water: 10 mg/mL, dark red-brown
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... CYC1(512500)
General description
Research area: Apoptosis
Cytochrome c (Cyt C) is an essential mitochondrial protein located in the inner membrane of the mitochondria. It is encoded in the nucleus as apo-cytochrome C. Cyt C occurs as membrane-bound or as soluble metalloproteins in energy-transducing membranes and is found in bacteria, archaea, and plastids. It belongs to the group of class IIa cytochromes and contains pentacoordinate heme centres.
Application
Cytochrome C from bovine heart has been used:
  • as a component of the assay solution for testing the activity of respiratory chain complexes III and IV in the mitochondria of human osteosarcoma and human hepatocarcinoma cell lines
  • to determine the cytochrome c oxidase activity in mitochondria of human aortic endothelial cells
  • as a component of the cyt C oxidase reaction solution during in situ enzyme staining of cyt C oxidase in mice kidney tissues
Biochem/physiol Actions
Cytochrome C (Cyt C) is involved in the activation of caspase during the caspase-dependent apoptosis intrinsic pathway that triggers programmed cell death through apoptosis. It shows lipid-binding activity through its interaction with cardiolipin that accounts for the peroxidase activity of Cyt C. Cyt C binds to heme via the help of cytochrome c heme lyase that enables its release into the mitochondrial intermembrane space.
The ready fluctuation of cytochrome c within the cell between ferrous and ferric states, makes it an efficient biological electron-transporter. It plays a vital role in cellular oxidations in both plants and animals. Generally regarded as a universal catalyst of respiration, it forms the essential electron-bridge between the respirable substrates and oxygen.
The ready interconversion of cytochrome c between ferrous and ferric states makes it an efficient biological electron carrier. It plays a vital role in cellular oxidations in both plants and animals. Generally regarded as a universal link in the respiratory chain, it forms the essential electron-bridge between the respirable substrates and oxygen.
Preparation Note
Prepared with acetic acid without using TCA.
Other Notes
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C2037C2867C3483
description
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis, powder, suitable for mammalian cell culture
description
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
description
BioUltra, ≥99% (SDS-PAGE), powder, suitable for mammalian cell culture
description
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
horse heart
biological source
human heart
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
≥95% based on Mol. Wt. 12,327 basis
assay
≥99% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable, cell culture | mammalian: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
mol wt
12327 Da
mol wt
12327 Da
mol wt
12,384
mol wt
11 kDa by SDS-PAGE
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
lyophilized powder
storage condition
(Tightly closed Dry)
storage condition
-
storage condition
(Tightly closed Dry)
storage condition
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochrome c from bovine heart
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)