Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 900,00 zł |
Informacje o tej pozycji
900,00 zł
Nazwa produktu
Coelenterazine hcp, solid
assay
≥95% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, yellow to orange
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CN3C(=O)C(Cc4ccccc4)=NC3=C(CC5CCCC5)N2
InChI
1S/C25H25N3O2/c29-20-12-10-19(11-13-20)23-16-28-24(21(26-23)14-17-8-4-5-9-17)27-22(25(28)30)15-18-6-2-1-3-7-18/h1-3,6-7,10-13,16-17,26,29H,4-5,8-9,14-15H2
InChI key
YEGCUOQUFAXCMK-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description solid | description solid | description solid |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay - | assay - |
| solubility methanol: 1 mg/mL, clear, yellow to orange | solubility methanol: 1 mg/mL | solubility - | solubility - |
| technique(s) protein detection: suitable | technique(s) protein detection: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?