Przejdź do
C3394
Cordycepin
from Cordyceps militaris, ≥98% (HPLC), powder, adenosine analogue
Synonim(y):
3′-Deoxyadenosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
950,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1380,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-791-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
35194
Form:
powder
950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Cordycepin, from Cordyceps militaris
biological source
Cordyceps militaris
Quality Segment
form
powder
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)C[C@H]3O
InChI
1S/C10H13N5O3/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(17)1-5(2-16)18-10/h3-6,10,16-17H,1-2H2,(H2,11,12,13)/t5-,6+,10+/m0/s1
InChI key
OFEZSBMBBKLLBJ-BAJZRUMYSA-N
Gene Information
rat ... Adora1(29290)
General description
Chemical structure: nucleoside
Biochem/physiol Actions
Cordycepin is an adenosine analogue that is readily converted to cordycepin 5′-triphosphate; can be used for 3′-end labeling of RNA.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide and Gene Regulation research. Discover more featured Cyclic Nucleotide and Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL82505C9137852198
Cordycepin phyproof® Reference Substance
PHL82505
Cordycepin
description
from Cordyceps militaris
description
phyproof® Reference Substance
description
≥95%
description
98%
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Gene Information
rat ... Adora1(29290)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cordycepin
Piktogramy
Skull and crossbones
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. C3394의 cordycepin 농도는 몇 ppm입니까? 혹시 성적서도 볼수 있을까요?
    1 answer
    1. This product is in powder form and has a minimum purity of 98%. The purity is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c3394#product-documentation
      Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/325/006/c3394pis.pdf