Przejdź do
C9137
Cordycepin 5′-triphosphate sodium salt
≥95%
Synonim(y):
3′-dATP, 3′-deoxy-ATP, 3′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
821,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N5O12P3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.18
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
eCl@ss:
32119108
Assay:
≥95%
Form:
powder
821,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
mol wt
491.18  g/mol
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)CC3O
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na.H/c11-8-7-9(13-3-12-8)15(4-14-7)10-6(16)1-5(25-10)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;;/h3-6,10,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);;
InChI key
FRGBONDYLMUOMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Cordycepin (3′-deoxyadenosine) is a cytotoxic adenosine analog and a bioactive agent extracted from Cordyceps militaris. Cordycepin 5′-triphosphate is a toxic derivative of cordycepin.
Application
Cordycepin 5′-triphosphate sodium salt has been used:
  • as a transcriptional inhibitor in RNA decay assay
  • to inhibit polyadenylation in HEK293T cells before harvesting for in- vitro interaction studies through co-immunoprecipitation (co-Ips)
  • as a positive control in in vitro assays for polymerase inhibition
  • as a precursor to produce cordycepin monophosphate
Biochem/physiol Actions
Cordycepin exhibits various metabolic effects by activating AMP-activated protein kinase (AMPK) in humans. Cordycepin triphosphate inhibits picornavirus polymerase-specific RNA synthesis by blocking in vitro [3H]GMP incorporation. It also retards cell growth by inhibiting RNA synthesis.
Cordycepin 5′-triphosphate is incorporated into nucleic acid by poly(A) polymerase. Because it lacks a 3′-hydroxyl group chain production it can be used for 3′-end labeling of RNA.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3394PHL82505D6500
Cordycepin phyproof® Reference Substance
PHL82505
Cordycepin
description
≥95%
description
from Cordyceps militaris
description
phyproof® Reference Substance
description
≥97%
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥95%
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
491.18  g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)